Läs mer
Brady™ LASERTAB™ Laserutskrivbara etiketter, B-747 polyester
Produktkod. 11593614 Handla allt Brady Produkter
Change view
Storlek (engelska):
0,25 x 0,25 tum. (B x H)
0,3 x 0,25 tum. (B x H)
0,375 x 0,375 tum. (B x H)
0,5 x 0,437 tum. (B x H)
0,65 x 0,2 tum. (B x H)
0,65 x 0,25 tum. (B x H)
0,8 x 0,25 tum. (B x H)
0,8 x 0,5 tum. (B x H)
1 x 0,5 tum. (B x H)
1,5 x 0,25 tum. (B x H)
1,875 x 0,375 tum. (B x H)
1,875 x 0,833 tum. (B x H)
1,875 x 1,33 tum. (B x H)
2,5 x 1 tum. (B x H)
3 x 0,375 tum. (B x H)
8,5 x 11 tum. (B x H)
Färg:
Gult
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (engelska) Färg Förpackningsstorlek
11593614 8,5 x 11 tum. (B x H) Vitt 1 paket
11573584 1,875 x 0,375 tum. (B x H) Vitt 1 paket
11583584 3 x 0,375 tum. (B x H) Gult 1 paket
11503594 1,875 x 0,833 tum. (B x H) Vitt 1 paket
11503644 1,875 x 0,833 tum. (B x H) Gult 1 paket
11513594 1,875 x 1,33 tum. (B x H) Vitt 1 paket
11583564 0,3 x 0,25 tum. (B x H) Vitt 1 paket
11513644 2,5 x 1 tum. (B x H) Gult 1 paket
11533614 0,5 x 0,437 tum. (B x H) Gult 1 paket
11543614 0,25 x 0,25 tum. (B x H) Vitt 1 paket
11503574 0,375 x 0,375 tum. (B x H) Vitt 1 paket
11523644 8,5 x 11 tum. (B x H) Gult 1 paket
11523624 0,65 x 0,2 tum. (B x H) Vitt 1 paket
11523634 0,65 x 0,2 tum. (B x H) Gult 1 paket
11523574 0,65 x 0,25 tum. (B x H) Vitt 1 paket
11543574 0,8 x 0,25 tum. (B x H) Vitt 1 paket
11563574 0,8 x 0,5 tum. (B x H) Vitt 1 paket
11593574 1 x 0,5 tum. (B x H) Gult 1 paket
11553634 1 x 0,5 tum. (B x H) Vitt 1 paket
11533584 1,5 x 0,25 tum. (B x H) Vitt 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 11593614 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 029768
I lager
Designad för användning med laserskrivare. Brady LASERTAB Laser Printable Labels är gjorda av B-747 polyester.
  • Tomma, utskrivbara polyesteretiketter för laserskrivare
  • CSA Accepterat material vid utskrift med avsedda laserskrivartoner
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd; CSA accepteras
Beskrivning Kemikalie-, fukt-, utsmetnings-, UV- och väderbeständig
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Etikett
Material Polyester (B-747)
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Laser
Produkttyp Laserutskriftsbar etikett
Sterilitet Icke-steril
Etiketter per rad 1
Kvantitet 25/Pk.
Form Rektangel
Storlek (engelska) 8,5 x 11 tum. (B x H)
Storlek (metrisk) 215.9 x 279.4 mm (W x H)
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +130 °C
Tjocklek (engelska) 0,0037 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.094 mm
Mått (L x B) 279.40 x 215.90 mm
Längd (engelska) 8,5 tum
Bredd (engelska) 8,5 tum
Bredd (metrisk) 215.90 mm
Höjd (metrisk) 279.40 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 279.40 mm
Alternativt artikelnummer LAT-28-747-25SH