Läs mer
Brady™ LASERTAB™ Laserutskrivbara etiketter, B-747 polyester
Produktkod. p-7077991
Storlek (engelska):
0,25 x 0,25 tum. (B x H)
0,3 x 0,25 tum. (B x H)
0,375 x 0,375 tum. (B x H)
0,5 x 0,437 tum. (B x H)
0,65 x 0,2 tum. (B x H)
0,65 x 0,25 tum. (B x H)
0,8 x 0,25 tum. (B x H)
0,8 x 0,5 tum. (B x H)
1 x 0,5 tum. (B x H)
1,5 x 0,25 tum. (B x H)
1,875 x 0,375 tum. (B x H)
1,875 x 0,833 tum. (B x H)
1,875 x 1,33 tum. (B x H)
2,5 x 1 tum. (B x H)
3 x 0,375 tum. (B x H)
8,5 x 11 tum. (B x H)
Färg:
Gult
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11573584
Brand: Brady™ 029730
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning med laserskrivare. Brady LASERTAB Laser Printable Labels är gjorda av B-747 polyester.
  • Tomma, utskrivbara polyesteretiketter för laserskrivare
  • CSA Accepterat material vid utskrift med avsedda laserskrivartoner
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd; CSA accepteras
Beskrivning Kemisk, hög temperatur, luftfuktighet, smet, UV och väderbeständig
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polyester (B-747)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Laser
Produkttyp Utskrivbar etikett med laser
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Circuit board labelling, General identification
För användning med (utrustning) Laser Printers
Horisontell upprepning (metrisk) 50.8 mm
Etiketter per rad 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 5000 Labels/Pack
Kvantitet 5000/Pk.
Form Rektangel
Storlek (engelska) 1,875 x 0,375 tum. (B x H)
Storlek (metrisk) 47.6 x 9.52 mm (W x H)
Temperaturområde (engelska) -40°F to +266°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +130 °C
Tjocklek (engelska) 0,0037 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.094 mm
Mått (LxB) 9.53 x 47.63 mm
Längd (engelska) 1.875 in.
Bredd (engelska) 1.875 in.
Bredd (metrisk) 47.63 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 47.63 mm
Höjd (engelska) 0.375 in.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.375 in.
Höjd (metrisk) 9.53 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 9.53 mm
Alternativt artikelnummer LAT-11-747-5