Läs mer
Brady™ LASERTAB™ Laserutskrivbara etiketter, B-759 papper
Produktkod. 11533604
Change view
Storlek (engelska):
0,8 x 0,5 tum. (B x H)
Förpackningsstorlek:
1 paket
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (engelska) unitSize
11533604 0,8 x 0,5 tum. (B x H) 1 paket
11573564 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11533604 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 029752
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning med laserskrivare. Brady LASERTAB Laser Printable Etiketter är gjorda av B-759 allmänt papper.
  • Tomma, utskrivbara polyesteretiketter för laserskrivare
  • CSA Accepterat material vid utskrift med avsedda laserskrivartoner
Specifikationer
Beskrivning Kemisk, hög temperatur, luftfuktighet, smet, UV och väderbeständig
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Papper (B-759)
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Laser
Produkttyp Laserutskriftsbar etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Spårning av tillgångar, allmän identifiering
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 25.4 mm
Etiketter per rad 8
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Antal per förpackning 10032 Etiketter/Paket
Kvantitet 10,000/Pk.
Form Rektangel
Storlek (engelska) 0,8 x 0,5 tum. (B x H)
Storlek (metrisk) 20.3 x 12.7 mm (W x H)
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0036 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.091 mm
Mått (L x B) 12.70 x 20.32 mm
Längd (engelska) 0,8 tum
Bredd (engelska) 0,8 tum
Bredd (metrisk) 20.32 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 20.32 mm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,5 tum
Höjd (metrisk) 12.70 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 12.70 mm
Alternativt artikelnummer LAT-5-759-10