Läs mer
Brady™ Lasertab™ Laserutskrivbara etiketter, metalliserad polyester (B-773)
Produktkod. 11513604
Storlek (engelska):
1 x 0,5 tum. (B x H)
1,5 x 0,75 tum. (B x H)
2,5 x 1 tum. (B x H)
8,5 x 11 tum (B x H)
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11513604
Brand: Brady™ 029750
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att identifiera egenskaper från komponenter till färdiga produkter. Brady™ LASERTAB™ Laserutskrivbara etiketter är gjorda av polyestermaterial som gör att tryckt information och streckkoder/datakoder förblir läsbara och skanningsbara när de utsätts för tuffa miljöer.
  • Genomgående hål - Top-applikation
  • Tål extremt höga temperaturer (-85 °F till 248 °F)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd, CSA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Beskrivning LaserTab Laserutskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Silver
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Metalliserad polyester (B-773)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Laser
Produkttyp Utskrivbar etikett med laser
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Component and equipment labelling, Electrical labelling, General identification
För användning med (utrustning) Laser Printers
Horisontell upprepning (metrisk) 40.64 mm
Etiketter per rad 5
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
Antal per förpackning 2520 Labels/Pack
Kvantitet 2520/Pk.
Form Rektangel
Storlek (engelska) 1,5 x 0,75 tum. (B x H)
Storlek (metrisk) 3.8 x 1.9 cm (W x H)
Temperaturområde (engelska) -94°F to +248°F
Temperaturområde (metriskt) -65° C till 120° C
Tjocklek (engelska) 0,0051 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.122 mm
Mått (LxB) 19.05 x 38.10 mm
Längd (engelska) 1.5 in.
Bredd (engelska) 1.5 in.
Bredd (metrisk) 38.10 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 38.10 mm
Höjd (engelska) 0.75 in.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.75 in.
Höjd (metrisk) 19.05 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 19.05 mm
Alternativt artikelnummer LAT-20-773-2.5