Läs mer
Brady™ Lasertab™ Laserutskrivbara etiketter, metalliserad polyester (B-773)
Produktkod. 11523604
Storlek (engelska):
1 x 0,5 tum. (B x H)
1,5 x 0,75 tum. (B x H)
2,5 x 1 tum. (B x H)
8,5 x 11 tum (B x H)
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11523604
Brand: Brady™ 029751
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att identifiera egenskaper från komponenter till färdiga produkter. Brady™ LASERTAB™ Laserutskrivbara etiketter är gjorda av polyestermaterial som gör att tryckt information och streckkoder/datakoder förblir läsbara och skanningsbara när de utsätts för tuffa miljöer.
  • Genomgående hål - Top-applikation
  • Tål extremt höga temperaturer (-85 °F till 248 °F)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd, CSA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Beskrivning LaserTab Laserutskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Silver
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Metalliserad polyester (B-773)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Laser
Produkttyp Utskrivbar etikett med laser
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Component and equipment labelling, Electrical labelling, General identification
För användning med (utrustning) Laser Printers
Horisontell upprepning (metrisk) 66.04 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
Antal per förpackning 1026 Labels/Pack
Kvantitet 1026/Pk.
Form Rektangel
Storlek (engelska) 2,5 x 1 tum. (B x H)
Storlek (metrisk) 6.35 x 2.54 cm (W x H)
Temperaturområde (engelska) -94°F to +248°F
Temperaturområde (metriskt) -65° C till 120° C
Tjocklek (engelska) 0,0051 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.122 mm
Mått (LxB) 25.40 x 63.50 mm
Längd (engelska) 2.5 in.
Bredd (engelska) 2.5 in.
Bredd (metrisk) 63.50 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 63.50 mm
Höjd (engelska) 1 in.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1 in.
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Alternativt artikelnummer LAT-21-773-1