Läs mer
Brady™ LaserTab Laser Printable Nylon Etiketter
Produktkod. 11583554 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
12,7 mm
16,5 mm
20,3 mm
Höjd (metrisk):
5,1 mm
19,1 mm
36,5 mm
Etiketter per rad:
9
10
13
Förpackningsstorlek:
1 paket
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Etiketter per rad Förpackningsstorlek
11583554 12,7 mm 19,1 mm 13 1 paket
11503554 16,5 mm 5,1 mm 10 1 paket
11523554 20,3 mm 36,5 mm 9 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11583554 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 029685
Beräknad leverans: 09-12-2026
Tomma, utskrivbara etiketter lämpliga för användning med laserskrivare.
LaserTab-etiketter finns i följande format:
  • Säkerhetssäker polyolefin
  • Polyester (UL-erkänd komponent när den skrivs ut med avsedda laserskrivartoner)
  • Självlaminerande
  • Nylon trasa
  • papper
  • Polyimid
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815), överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Stansad
Material Nylon Trasa
Tryckteknik Laser
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 15.2 mm
Etiketter per rad 13
Etiketter per ark 156
Kvantitet 5148 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum
Tjocklek (metrisk) 0.17 mm
Mått (L x B) 19.05 x 12.7 mm
Längd (engelska) 0,75 tum
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12,7 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 12.7 mm
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 19,1 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 19.1 mm
Alternativt artikelnummer LAT-40-799-5