Läs mer
Brady™ LaserTab Laserutskrivbara pappersetiketter
Produktkod. 11523564
Change view
Höjd (metrisk):
21,2 mm
22,9 mm
36,5 mm
Bredd (metrisk):
47,6 mm
50,8 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område:
21,2 mm
22,9 mm
36,5 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område:
47,6 mm
50,8 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Utskrivbart område Bredd (metrisk) Utskrivbart område unitSize
11523564 22,9 mm 50,8 mm 22,9 mm 50,8 mm 1 paket
11543604 21,2 mm 47,6 mm 21,2 mm 47,6 mm 1 paket
11553564 36,5 mm 50,8 mm 36,5 mm 50,8 mm 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11523564 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 029691
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tomma, utskrivbara etiketter lämpliga för användning med laserskrivare.
LaserTab-etiketter finns i följande format:
  • Säkerhetssäker polyolefin
  • Polyester (UL-erkänd komponent när den skrivs ut med avsedda laserskrivartoner)
  • Självlaminerande
  • Nylon trasa
  • papper
  • Polyimid
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Papper (B-759)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Laser
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 71.1 mm
Etiketter per rad 3
Etiketter per ark 30
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
Antal per förpackning 1020 Labels/Pack
Kvantitet 1020 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94°F to +194°F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0.0036 in.
Tjocklek (metrisk) 0.091 mm
Mått (L x B) 22.86 x 50.8 mm
Längd (engelska) 0.90 in.
Bredd (engelska) 2 in.
Bredd (metrisk) 50,8 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 50,8 mm
Höjd (engelska) 0.90 in.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.9 in.
Höjd (metrisk) 22,9 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 22,9 mm
Alternativt artikelnummer LAT-31-759-1