Läs mer
Brady™ LaserTab Laserutskrivbara pappersetiketter
Produktkod. 11553564
Höjd (metrisk):
21,2 mm
22,9 mm
36,5 mm
Bredd (metrisk):
47,6 mm
50,8 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område:
21,2 mm
22,9 mm
36,5 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område:
47,6 mm
50,8 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11553564
Brand: Brady™ 029695
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tomma, utskrivbara etiketter lämpliga för användning med laserskrivare.
LaserTab-etiketter finns i följande format:
  • Säkerhetssäker polyolefin
  • Polyester (UL-erkänd komponent när den skrivs ut med avsedda laserskrivartoner)
  • Självlaminerande
  • Nylon trasa
  • papper
  • Polyimid
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Papper (B-759)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Laser
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 71.1 mm
Etiketter per rad 3
Etiketter per ark 18
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
Antal per förpackning 1008 Labels/Pack
Kvantitet 1008 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94°F to +194°F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0.0036 in.
Tjocklek (metrisk) 0.091 mm
Mått (LxB) 36.50 x 50.8 mm
Längd (engelska) 1.44 in.
Bredd (engelska) 2 in.
Bredd (metrisk) 50,8 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 50,8 mm
Höjd (engelska) 1.44 in.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1.44 in.
Höjd (metrisk) 36,5 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 36,5 mm
Alternativt artikelnummer LAT-33-759-1