Läs mer
Brady™ LaserTab Laserutskrivbara pappersetiketter
Produktkod. p-7225735
Höjd (metrisk):
21,2 mm
22,9 mm
36,5 mm
Bredd (metrisk):
47,6 mm
50,8 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område:
21,2 mm
22,9 mm
36,5 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område:
47,6 mm
50,8 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11543604
Brand: Brady™ 029753
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tomma, utskrivbara etiketter lämpliga för användning med laserskrivare.
LaserTab-etiketter finns i följande format:
  • Säkerhetssäker polyolefin
  • Polyester (UL-erkänd komponent när den skrivs ut med avsedda laserskrivartoner)
  • Självlaminerande
  • Nylon trasa
  • papper
  • Polyimid
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Papper (B-759)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Laser
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 50.9 mm
Etiketter per rad 4
Etiketter per ark 44
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
Antal per förpackning 2508 Labels/Pack
Kvantitet 2508 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94°F to +194°F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0.0036 in.
Tjocklek (metrisk) 0.091 mm
Mått (LxB) 21.16 x 47.63 mm
Längd (engelska) 0.833 in.
Bredd (engelska) 1.875 in.
Bredd (metrisk) 47,6 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 47,6 mm
Höjd (engelska) 0.833 in.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.83 in.
Höjd (metrisk) 21,2 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 21,2 mm
Alternativt artikelnummer LAT-13-759-2.5