Läs mer
Brady™ LaserTab Laserutskrivbara polyimidetiketter
Produktkod. 11553614
Change view
Höjd (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
11,1 mm
Bredd (metrisk):
6,4 mm
7,6 mm
9,5 mm
11,1 mm
16,5 mm
20,3 mm
Horisontell upprepning (metrisk):
12,7 mm
15,2 mm
17,8 mm
20,3 mm
25,4 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område:
5,1 mm
6,4 mm
7,6 mm
9,5 mm
11,1 mm
20,3 mm
Förpackningsstorlek:
1 paket
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Horisontell upprepning (metrisk) Bredd (metrisk) Utskrivbart område unitSize
11553614 11,1 mm 11,1 mm 15,2 mm 11,1 mm 1 paket
11513624 5,1 mm 16,5 mm 20,3 mm 5,1 mm 1 paket
11563614 6,4 mm 6,4 mm 15,2 mm 6,4 mm 1 paket
11593564 6,4 mm 7,6 mm 17,8 mm 7,6 mm 1 paket
11553574 6,4 mm 20,3 mm 25,4 mm 20,3 mm 1 paket
11513574 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 9,5 mm 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11553614 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 029764
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tomma, utskrivbara etiketter lämpliga för användning med laserskrivare.
LaserTab-etiketter finns i följande format:
  • Säkerhetssäker polyolefin
  • Polyester (UL-erkänd komponent när den skrivs ut med avsedda laserskrivartoner)
  • Självlaminerande
  • Nylon trasa
  • papper
  • Polyimid
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Bärnsten
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polyimid
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Laser
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kretskort
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 15,2 mm
Etiketter per rad 13
Etiketter per ark 286
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
Antal per förpackning 10010 Labels/Pack
Kvantitet 10 010 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94°F to +536°F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +280 °C
Tjocklek (engelska) 0.0044 in.
Tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Mått (LxB) 11.1 x 11.1 mm
Längd (engelska) 0.437 in.
Bredd (engelska) 0.437 in.
Bredd (metrisk) 11,1 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 11,1 mm
Höjd (engelska) 0.437 in.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.437 in.
Höjd (metrisk) 11,1 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 11.1 mm
Alternativt artikelnummer LAT-25-652-10