Läs mer
Brady™ LaserTab metalliserade polyesteretiketter
Produktkod. 11593554
Change view
Färg:
Silver
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. Färg unitSize
11593554 Silver 1 paket
1 options
Produktkod. 11593554
Brand: Brady™ 029688
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tomma, utskrivbara etiketter lämpliga för användning med laserskrivare.
LaserTab-etiketter finns i följande format:
  • Säkerhetssäker polyolefin
  • Polyester (UL-erkänd komponent när den skrivs ut med avsedda laserskrivartoner)
  • Självlaminerande
  • Nylon trasa
  • papper
  • Polyimid
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815), Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Silver
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Metalliserad polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Laser
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kretskort, märkning av komponenter och utrustning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 48.8 mm
Etiketter per rad 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -65°C
Antal per förpackning 1000 Labels/Pack
Kvantitet 1000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -85°F to +248°F
Temperaturområde (metriskt) -65 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0.0048 in.
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Mått (LxB) 9.53 x 40.64 mm
Längd (engelska) 0.38 in.
Bredd (engelska) 1.6 in.
Bredd (metrisk) 40.6 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 40.6 mm
Höjd (engelska) 0.38 in.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.38 in.
Höjd (metrisk) 9.5 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 9.5 mm
Alternativt artikelnummer LAT-36-773-1