Läs mer
Brady™ LaserTab metalliserade polyesteretiketter med överlaminat
Produktkod. 11573604
Change view
Färg:
Silver
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. Färg unitSize
11573604 Silver 1 paket
1 options
Produktkod. 11573604 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 029756
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tomma, utskrivbara etiketter lämpliga för användning med laserskrivare.
LaserTab-etiketter finns i följande format:
  • Säkerhetssäker polyolefin
  • Polyester (UL-erkänd komponent när den skrivs ut med avsedda laserskrivartoner)
  • Självlaminerande
  • Nylon trasa
  • papper
  • Polyimid
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Silver
Avsluta Glans
Formatera Die-cut
Material Metalliserad polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Laser
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av komponenter och utrustning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 34.3 mm
Etiketter per rad 6
Etiketter per ark 60
Min. Driftstemperatur (metrisk) -65°C
Antal per förpackning 2520 Labels/Pack
Kvantitet 2520 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -85°F to +248°F
Temperaturområde (metriskt) -65 °C till +120 °C
Tjocklek (engelska) 0.008 in.
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 25.4 mm
Mått (L x B) 12.70 x 25.4 mm
Längd (engelska) 0.5 in.
Bredd (engelska) 1 in.
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Höjd (engelska) 0.5 in.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.5 in.
Höjd (metrisk) 12.7 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 12.7 mm
Alternativt artikelnummer LAT-23-773-2.5