Läs mer
Brady™ LaserTab självlaminerande polyesteretiketter
Beskrivning
LaserTab-etiketter finns i följande format:
- Säkerhetssäker polyolefin
- Polyester (UL-erkänd komponent när den skrivs ut med avsedda laserskrivartoner)
- Självlaminerande
- Nylon trasa
- papper
- Polyimid
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Färg | Vitt, Genomskinlig |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Die-cut |
| Material | Självlaminerande polyester |
| Tryckteknik | Laser |
| Produkttyp | Label |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |