Läs mer
Brady™ LaserTab självlaminerande polyesteretiketter
Produktkod. 11563594
Change view
Bredd (metrisk):
12,7 mm
25,4 mm
30,5 mm
47,6 mm
Höjd (metrisk):
19,1 mm
33,8 mm
38,1 mm
80,4 mm
Vertikal upprepning (metrisk):
19,1 mm
28 mm
33,8 mm
38,1 mm
80,4 mm
Kvantitet:
1008 Etiketter
1029 Etiketter
1092 Etiketter
2520 Etiketter
2548 Etiketter
5040 Etiketter
5070 Etiketter
5148 Etiketter
Förpackningsstorlek:
1 paket
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Vertikal upprepning (metrisk) Kvantitet unitSize
11563594 25,4 mm 80,4 mm 80,4 mm 1008 Etiketter 1 paket
11533594 25,4 mm 19,1 mm 19,1 mm 5040 Etiketter 1 paket
11513544 25,4 mm 19,1 mm 28 mm 1008 Etiketter 1 paket
11503544 12,7 mm 19,1 mm 19,1 mm 1092 Etiketter 1 paket
11523594 12,7 mm 19,1 mm 19,1 mm 5148 Etiketter 1 paket
11553544 25,4 mm 33,8 mm 33,8 mm 1029 Etiketter 1 paket
11553594 25,4 mm 33,8 mm 33,8 mm 2548 Etiketter 1 paket
11553604 12,7 mm 38,1 mm 38,1 mm 5070 Etiketter 1 paket
11503564 30,5 mm 38,1 mm 38,1 mm 2520 Etiketter 1 paket
11573614 47,6 mm 80,4 mm 80,4 mm 1008 Etiketter 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11563594 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 029744
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tomma, utskrivbara etiketter lämpliga för användning med laserskrivare.
LaserTab-etiketter finns i följande format:
  • Säkerhetssäker polyolefin
  • Polyester (UL-erkänd komponent när den skrivs ut med avsedda laserskrivartoner)
  • Självlaminerande
  • Nylon trasa
  • papper
  • Polyimid
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vitt, Genomskinlig
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Självlaminerande polyester
Tryckteknik Laser
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data- och telekommunikationsmärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) Laserskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 28 mm
Etiketter per rad 7
Etiketter per ark 21
Kvantitet 1008 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0.002 in.
Tjocklek (metrisk) 0.051 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 80,4 mm
Mått (L x B) 80.44 x 25.4 mm
Längd (engelska) 3.17 in.
Bredd (engelska) 1 in.
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.4 mm
Höjd (engelska) 3.17 in.
Höjd (metrisk) 80,4 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 25.6 mm
Alternativt artikelnummer LAT-19-361-1