Läs mer
Lasmiditan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lasmiditan |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18F3N3O2/c1-25-7-5-11(6-8-25)18(26)15-3-2-4-16(23-15)24-19(27)17-13(21)9-12(20)10-14(17)22/h2-4,9-11H,5-8H2,1H3,(H,23,24,27) |
| Formel vikt | 377.1351 |