missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lass5 Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-76964F
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Lass5 Polyclonal antibody specifically detects Lass5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Lass5 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| 91012 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| FITC | |
| CerS5, FLJ25304, LAG1 homolog, ceramide synthase 5, LAG1 longevity assurance homolog 5, LAG1 longevity assurance homolog 5 (S. cerevisiae), MGC45411, Trh4 | |
| Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of the human LASS5. The immunogen is located within the first 50 amino acids of LASS5. Amino Acid Squence: EGPADGYGYPRGRH | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering