Läs mer
Latanoprostsyra, TRC
Produktkod. 17994345
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17994345 5 mg
17912875 1 mg
17921255 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17994345 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL1773105MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41639-83-2
Molekylformel C23 H34 O5
Molekylvikt (g/mol) 390.51
Synonym (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]-5-heptenoic acid, 5-Heptenoic acid, 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenylpentyl)cyclopentyl]-, [1R-[1α(Z),2β(R*),3α,5α]]-, (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-((R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl)cyclopentyl]hept-5-enoic acid, 13,14-Dihydro-17-phenyl-18,19,20-trinor-PGF2α, Latanoprost acid, PhXA 85, Latanoprost Related Compound E (USP)
IUPAC-namn (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-fenylpentyl]cyklopentyl]hept-5-enoinsyra
LEDER O[C@H](CC[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(=O)O)CCc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Latanoprost Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H34O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,18-22,24-26H,2,7,10-16H2,(H,27,28)/b6-1-/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
Formel vikt 390.2406
Procent renhet >95%