Läs mer
Latanoprost, MedChemExpress
Produktkod. 16488528
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16488528 10 mg -
16484397 50 mg 50mg
16483786 25 mg -
16471008 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16488528 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB057710mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
MedChemExpress Latanoprost (PHXA41) is a prostaglandin F2α analogue and an agonist for the FP prostanoid receptor, and lowers intraocular-pressure (IOP).
Latanoprost (PHXA41) is a prostaglandin F2α analogue and an agonist for the FP prostanoid receptor, and lowers intraocular-pressure (IOP).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Latanoprost
Fysisk form Oil
CAS 130209-82-4
Färg Colorless
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H40O5
Synonym PHXA41
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (231.17 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (231.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.17 mM)
LEDER O=C(OC(C)C)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](CC[C@@H](O)CCC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 432.59
Formel vikt 432.59
Procent renhet 99.67%