Läs mer
Latanoprost, TRC
Produktkod. 30041141
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041141 1 mg
30040807 10 mg
30010934 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041141 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL1772801MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130209-82-4
Molekylformel C26 H40 O5
Molekylvikt (g/mol) 432.59
Synonym 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, (5Z)-, 5-Heptenoic acid, 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenylpentyl)cyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, [1R-[1α(Z),2β(R*),3α,5α]]-, (15R)-Latanoprost, GAAP Ofteno, Latanoprost, PhXA 41, XA 41, Xalatan
IUPAC-namn propan-2-yl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-fenylpentyl]cyklopentyl]hept-5-enoat
LEDER CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@@H](O)CCc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Latanoprost
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3-/t21-,22+,23+,24-,25+/m0/s1
Formel vikt 432.2876