Läs mer
Latanoprost Tris(trietylsilyl) Ether, TRC
Produktkod. 30473519
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473519 10 mg
30466338 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30473519 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL17739010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 477884-78-9
Molekylformel C44 H82 O5 Si3
Molekylvikt (g/mol) 775.38
Synonym (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(3R)-5-phenyl-3-[(triethylsilyl)oxy]pentyl]-3,5-bis[(triethylsilyl)oxy]cyclopentyl]-5-Heptenoic acid 1-methylethyl ester, Isopropyl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-bis(triethylsilyloxy)-2-((R)-3-(triethylsilyloxy)-5-phenylpentyl)cyclopentyl]hept-5-enoate, Latanoprost Related Compound D (USP)
IUPAC-namn propan-2-yl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(3R)-5-fenyl-3-trietylsilyloxypentyl]-3,5-bis(trietylsilyloxy)cyklopentyl]hept-5-enoat
LEDER CC[Si](CC)(CC)O[C@H](CC[C@@H]1[C@@H](C\C=C/CCCC(=O)OC(C)C)[C@H](C[C@H]1O[Si](CC)(CC)CC)O[Si](CC)(CC)CC)CCc2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl (Z)-7-{(1R,2R,3R,5S)-2-[(R)-5-phenyl-3-(triethylsilyloxy)pentyl]-3,5-bis(triethylsilyloxy)cyclopentyl}hept-5-enoate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C44H82O5Si3/c1-12-50(13-2,14-3)47-39(33-32-38-28-24-23-25-29-38)34-35-41-40(30-26-21-22-27-31-44(45)46-37(10)11)42(48-51(15-4,16-5)17-6)36-43(41)49-52(18-7,19-8)20-9/h21,23-26,28-29,37,39-43H,12-20,22,27,30-36H2,1-11H3/b26-21-/t39-,40+,41+,42-,43+/m0/s1
Formel vikt 774.547