Läs mer
BRAND™ Lateral Burette Stopcock for Burette
Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
2 to 10 mL Burette
25 ml byrett
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stopcock housing with precision Borosilicate Glass 3.3 burette tip
- Interchangeable borosilicate glass key with retention device
- Stopcock size 3NS/12
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Burette Stopcock |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| För användning med (utrustning) | 2 to 10 mL Burette |
| Inkluderar | Glass Key |