Läs mer
BRAND™ Sidobyrettstoppkran för Burette, Amber
Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
25 mL och 50 mL Burette
25 ml byrett
50 ml byrett
Förpackningsstorlek:
Varje
Descripción
- Kranhus med precisionsborosilikatglas 3,3 byrettspets
- Utbytbar nyckel av borosilikatglas med fästanordning
- Kranstorlek 3NS/12
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Burett kran |
| Material | Amber borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (utrustning) | 25 mL och 50 mL Burette |
| Inkluderar | Glasnyckel |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido