Läs mer
Novus Biologicals™ LATEX 400nm Red Mini Antibody Conjugation Kit
Produktkod. 18024516 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
16 μg
40 μg
Produktkod. 18024516
Brand: Novus Biologicals™ 10020100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The LATEX™ Conjugation Kit allows antibodies or proteins to be conjugated to high quality 400 nm red latex beads quickly and easily.
The LATEX™ Conjugation Kit allows antibodies or proteins to be conjugated to our high quality 400nm red latex beads quickly and easily. The latex beads are designed for ease of use and have much improved handling compared with traditional latex. This has been achieved by specially treating the particles. The conjugation is covalent, and requires less antibody than traditional passive and covalent latex conjugates.
Kit Contents:
  • 1 vial of Reaction buffer B
  • 1 vial of Reaction buffer A
  • 1 vial of Resuspension buffer
  • 1 vial of 10x Quencher buffer
  • 4 or 10 Mini vials of 400nm Red LATEX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Innehåll och lagring -20°C
Kvantitet 40 μg
Mål LATEX™ 400nm Red Mini
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado