Läs mer
QRP Latex antistatiska fingersängar
Produktkod. 11710269 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Storlek:
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 720
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11710269 X-large Paket med 720
1 options
Produktkod. 11710269 Leverantör QRP Leverantörsnummer 8628303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    547.00 SEK
    490.71 SEK / Paket med 720
    Save 56.29 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 25-01-2027
Minimera laddningsgenereringen med dessa antistatiska latexsängar.
  • Anti-Static Vakuumförseglade Latex Finger Babysängar ISO 5 (Klass 100).
  • Latexsängar är tvättade, pulverfria och behandlade med ett antistatiskt medel.
  • Används för att hantera klass II statisk känsliga enheter med tröskelvärden över 1000 V.
  • Den genomsnittliga ytresistiviteten är 5 X 10 12 ohm.
  • Varje förpackning är dubbelförpackad i ESD-säker förpackning för att förhindra laddningsgenerering.
  • Uppfyllande:
    • ISO Klass 5. ASTM och IEST-RP-CC 005.3 standarder.
    • ESD Säker till ANSI/ESD S20.20-2014.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 5
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Färg Rosa
Latexfri Nej
Material Latex
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp ESD fingersäng
Storlek X-large
Tjocklek (engelska) 3 tum
Tjocklek (metrisk) 76.2 mm
För användning med (applikation) Används för att hantera klass II statisk känsliga enheter med tröskelvärden över 1000 V
Förpackningstyp Dubbelpåsad i ESD-säker förpackning
Kvantitet 720 Pk.