Läs mer
Nitritex™ BioClean Legacy™ Renrumshandskar av latex
Produktkod. 15298178
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15298178 Intermediär Paket med 1000
12795815 Liten Paket med 100
12715825 Betydande Paket med 100
15208188 Betydande Paket med 1000
15288178 Liten Paket med 1000
15186753 2X-large Paket med 1000
12705825 Intermediär Paket med 100
15278178 X-Small Paket med 1000
12725825 X-large Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15298178 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer BLA202M
I lager
Används för renrumsarbete. Nitritex™ BioClean Legacy™ Renrumshandskar av latex är naturligt färgade och ger oslagbar komfort.
  • Partiklar: Bearbetas i renrumsmiljö för att säkerställa kompatibilitet med ISO Klass 4 driftförhållanden.
  • Fysiska egenskaper: Uppfyller kraven i handskstandarden EN420:2003, den europeiska standarden för medicinska handskar EN455 (Parts 1, 2& 3)& EN374-1, 2& 3:2003.
  • Steril: Icke-steril
  • Kvalitetssystem: Tillverkas i en anläggning som håller ISO 9001:2008 och 89/686/EEG artikel 11b certifieringar. Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 renrumsmiljö.
  • Provtagning& Besiktning: I enlighet med ISO 2859.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ISO nr
Klassificering Kategori 3 - Komplex design personlig skyddsutrustning som överensstämmer med PPE-direktivet 89/686/EEC
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri Nej
Material Latex
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Renrumshandskar
Storlek Intermediär
Sterilitet Icke-steril
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Kvantitet 100 stycken per förseglad inre PE-påse; en inre PE-påse per förseglad yttre PE-påse; 10 ytterpåsar per fodrad kartong (1000 stycken)
Längd (metrisk) 300 mm