Läs mer
Coverguard™ EUROCHEM Latexhandskar
Beskrivning
- PPE Kategori III
- Medium kemiskt skydd
- Skydda mot bakterier och svampar
- Lämplig för skogsbruk, fiske, trädgårdsodling, jordbruk, avfallsbehandling, livsmedelsindustri, konstruktion, kemi
- Insida av bomull för extra komfort
- Blå naturlatexbeläggning
- Idealisk för hantering av tunga föremål i hala och svåra miljöer
- Hängbart individuellt paket
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EPI PPE Kat. III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, EN 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Matkontakt |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Blått |
| Fingertjocklek (engelska) | 51 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 1.3 mm |
| Material | Latex, Bomull |
| Produkttyp | Kemikalieskyddshandskar |
| Storlek | 7 |
| Tjocklek (engelska) | 51 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 1.3 mm |
| Visa mer |