Läs mer
Heathrow Scientific™ Dropper glödlampor av latex
Produktkod. 12347579 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
Längd (metrisk):
43 mm
52 mm
Diameter (metrisk) öppning:
5 mm
6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Produktkod. 12347579
Brand: Heathrow Scientific™ HS20622A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar lätt på pipetter och medicindroppar. Heathrow Scientific™ Latex Dropper Bulbs är gjorda av flexibel men ändå hållbar naturgummilatex.
  • Tillverkad av naturgummilatex
    • Flexibel, lätt att fästa
    • Designad för användning med Pasteurpipetter, små pipetter och medicindroppar.
    • Paket med 72 st
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Färg Naturlig
Disponibel Reusable
För användning med Dropping Bottle, Medicine Dropper, Small Pipette
Typ av grepp Single-handed
Material Naturligt latexgummi
Antal kanaler 1
Sterilitet Non-sterile
Typ Dropping Bulb
Volym (metrisk) 1 mL
För användning med (utrustning) Pasteurpipetter, mindre pipetter och medicindroppar
Kvantitet 72 st
Längd (metrisk) 43 mm
Diameter (metrisk) öppning 5 mm
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm