Läs mer
Fisherbrand™ Dropper spenar av latex
Produktkod. 12426180 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
1,5 till 5 ml (assorterad)
1.5 mL
2.5 mL
3.75 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12426180 2.5 mL Paket med 20
12406180 1 mL Paket med 20
12416180 1.5 mL Paket med 20
12436180 3.75 mL Paket med 20
12446180 1,5 till 5 ml (assorterad) Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12426180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.41 SEK
    136.06 SEK / Paket med 20
    Save 163.35 SEK
    54% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För enkel dispensering av vätskor.
  • Flexibla gummilampor skapar sug- och dispenseringskapacitet när de används med pipetter
  • Ge intuitiv manuell pipeteringskontroll
  • Finns i olika kapaciteter
Specifikationer
Material Latex
Typ Bulb Dropper
Volym (metrisk) 2.5 mL
Diameter (metrisk) öppning 6 mm