Läs mer
Fisherbrand™ Dropper spenar av latex
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
1,5 till 5 ml (assorterad)
1.5 mL
2.5 mL
3.75 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Latex |
| Typ | Bulb Dropper |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| Diameter (metrisk) öppning | 5 mm |