Läs mer
Cole-Parmer™ North™ Powdered Latex Finger Cots
Produktkod. 11736574 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Storlek:
Medium
Förpackningsstorlek:
Paket med 1440
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11736574 Medium Paket med 1440
1 options
Produktkod. 11736574 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 8160542
Antal Pris
1 404.00 SEK / Paket med 1440
10 380.85 SEK / Paket med 1440
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use these finger cots when sensitivity and dexterity are needed. Cole-Parmer™ North™ Powdered Latex Finger Cots provide effective protection for delicate applications.
  • Meet ASTM D3772 for physical properties
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3772
Färg Clear
Material Latex
Produkttyp Finger Cot
Storlek Medium
Tjocklek (engelska) 3 mil
För användning med (applikation) Use when Sensitivity and Dexterity are needed
Kvantitet 1440Pack
Längd (metrisk) 68.85 mm