Description
- Comfortable Clip Cap kan användas av sjuksköterskor eller patienter i operationssalar
- Rekommenderas för industri- eller livsmedelsindustrin
- Utdragbar och lämplig för alla frisyrer
- Hög stretch – kan omsluta hela användarens huvud
- Syntetisk resår, utan latex, under fållen
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Clip Cap |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Designtyp | Clip Cap |
| Latexfri | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485, ISO 9001 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | NF EN ISO 903-1, NF EN ISO 9073-2, NF EN ISO 9073-3, EN ISO 14971 |
| Kvantitet | 300 Pk. |
| Show More |