Läs mer
Kartell™ Latexgasprovtagningsballong
Produktkod. 10151183
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
1,5 l
2 l
4 l
5 l
8 l
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10151183 8 l Varje
10680374 1 l Varje
10456123 1,5 l Varje
10203763 2 l Varje
10426503 4 l Varje
10263183 5 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10151183 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0123500
Håll kontroll över dina kritiska miljöer
Använd kampanjkoden 28022
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gasuppsamlingspåsar som är tillverkade av latex. Kartell™ Latexgasprovtagningsballonger är bäst lämpade för att samla in, innehålla och bära gasprover.
  • Kostnadseffektivt
  • Idealisk för att samla in, innehålla och bära gasprover
Specifikationer
Produkttyp Gasprovtagningsballong
Kapacitet (metrisk) 8 l