Läs mer
Kartell™ Latexgasprovtagningsballong
Kapacitet (metrisk):
1 l
1,5 l
2 l
4 l
5 l
8 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kostnadseffektivt
- Idealisk för att samla in, innehålla och bära gasprover
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Material | Latex |
| Diameter (metrisk) | 230 mm |
| Produkttyp | Gasprovtagningsballong |