Läs mer
Kartell™ Latexgasprovtagningsballong
Produktkod. 10456123
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
1,5 l
2 l
4 l
5 l
8 l
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10456123 1,5 l Varje
10680374 1 l Varje
10203763 2 l Varje
10426503 4 l Varje
10263183 5 l Varje
10151183 8 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10456123 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0123100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gasuppsamlingspåsar som är tillverkade av latex. Kartell™ Latexgasprovtagningsballonger är bäst lämpade för att samla in, innehålla och bära gasprover.
Latexballonger för gasprovtagning
Specifikationer
Material Latex
Fyll volym 1500 cc
Diameter (metrisk) 150 mm
Kapacitet (metrisk) 1,5 l