Läs mer
Kartell™ Latexgasprovtagningsballong
Produktkod. p-8007243
Kapacitet (metrisk):
1 l
1,5 l
2 l
4 l
5 l
8 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10680374
Brand: Kartell™ 0123000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gasuppsamlingspåsar som är tillverkade av latex. Kartell™ Latexgasprovtagningsballonger är bäst lämpade för att samla in, innehålla och bära gasprover.
  • Kostnadseffektivt
  • Idealisk för att samla in, innehålla och bära gasprover
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 l
Material Latex
Diameter (metrisk) 130 mm
Produkttyp Gasprovtagningsballong