Läs mer
Sanplatec™ Latexhandske 6 tum.
Produktkod. 30242883
Change view
Diameter (engelska) manschett:
6 tum
Produktkod. Diameter (engelska) manschett
30242883 6 tum
1 options
Produktkod. 30242883 Leverantör Sanplatec™ Leverantörsnummer 00193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00 SEK
    408.28 SEK / 1 par
    Save 146.72 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 16-02-2027
Latexhandske 6 tum för Sanplatec Handskfacket.
  • Spec: 1 tvilling, Total längd: 635 mm, Tjocklek: 0,55 mm
Specifikationer
Färg Naturlig
Hand Ambidexter
Latexfri Nej
Material Latex
Produkttyp Handskar
Storlek Universell
Tjocklek (engelska) 0.55 mm
Tjocklek (metrisk) 0.55 mm
Förpackningstyp Par
Diameter (engelska) manschett 6 tum