Läs mer
Sanplatec™ Latexhandske 8 tum.
Beskrivning
- Spec: 1 tvilling, Total längd: 710 mm, Tjocklek: 0,55 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Nej |
| Material | Latex |
| Produkttyp | Handskar |
| Storlek | Universell |
| Tjocklek (engelska) | 0.55 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 0.55 mm |
| Diameter (engelska) manschett | 8 tum |