Läs mer
Semperguard™ Latex pulverfria innerbelagda handskar
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 90
Beskrivning
- CE kategori III skyddshandske för komplexa risker
- CE klass I undersökningshandske
- Hudvänlig, puderfri hygienhandske av naturgummi
- Bra grepp och lätt att ta på genom innovativ produktionsteknik
- Fri från ftalater/mjukgörare
- Testad och certifierad enligt 1935/2004 - lämplig för livsmedelskontakt
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420, EN 374, EN 455; Medicinsk utrustning klass I; Engångsskyddshandske för komplexa risker, kategori III |
| Belagt område | Inuti |
| Beläggningsmaterial | Syntetisk |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Hand | Ambidexter |
| Material | Gummi |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Produkttyp | Skyddshandskar |
| Visa mer |