Läs mer
Semperguard™ Latex pulverfria innerbelagda handskar
Produktkod. 15583506
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 90
Produktkod. 15583506
Brand: Semperguard™ 3000001289
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Semperguard™ Latexpulverfria Innercoated Gloves är engångsskyddshandskar gjorda av naturgummi med en syntetisk innerbeläggning.
  • CE kategori III skyddshandske för komplexa risker
  • CE klass I undersökningshandske
  • Hudvänlig, puderfri hygienhandske av naturgummi
  • Bra grepp och lätt att ta på genom innovativ produktionsteknik
  • Fri från ftalater/mjukgörare
  • Testad och certifierad enligt 1935/2004 - lämplig för livsmedelskontakt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420, EN 374, EN 455; Medicinsk utrustning klass I; Engångsskyddshandske för komplexa risker, kategori III
Belagt område Inuti
Beläggningsmaterial Syntetisk
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Hand Ambidexter
Material Gummi
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Skyddshandskar
Storlek X-Small
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0,24 mm (mått i dubbelt lager)
För användning med (applikation) Medicinsk utrustning klass I. Lämplig för matkontakt
Handske manschettstil Rullad
Längd (metrisk) 240 mm