Läs mer
Nitritex™ BioClean Alpha™ Sterila latexhandskar
Produktkod. 15248088
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. 15248088
Brand: Nitritex™ AL30060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger exceptionell flexibilitet och är anatomiskt formad för ökad bärkomfort. Nitritex™ BioClean Alpha™ Sterila latexhandskar har en extra tjock pärlmanschett som ger styrka och stabilitet på armen och minskar risken för att handskarna slits sönder när de tas på.
  • Extra tjock pärlmanschett för att minska slitage vid påtagning
  • Pulverfri EasyOn™ egenutvecklad teknologi möjliggör enkel dubbelpåtagning
  • Icke-partikelformigt EasyTear™ förpackning
  • Mellanarm 300 mm (12 tum) längd ger extra skydd
  • Latexhandskar erbjuder exceptionell flexibilitet och komfort
  • Anatomiskt formade, handspecifika handskar för en tät passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN420:2003 +A1:2009 och EN374-1:2016, EN374-5:2016 och EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC) 1935/2004 och (EC) 2023/2006
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Kvalitet EU GMP Betyg A
Hand Specifik
Material Latex
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Renrumshandskar
Storlek 6
Sterilitet Sterila
Handske manschettstil Pärlstav/rullad
Förpackningstyp Säckad
Kvantitet Ett par per inre PE-plånbok; en plånbok per förseglad EasyTear PE-påse; 10 påsar per förseglad yttre PE-påse; 20 ytterpåsar per fodrad kartong (200 par)