Läs mer
Ansell™ Versatouch™ 78-103 Värmeisolerande handskar
Produktkod. 15785992 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
9
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15785992 9 Paket med 12
15775992 7 Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15785992 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 78103090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    816.90 SEK
    502.04 SEK / Paket med 12
    Save 314.86 SEK
    38% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger skydd mot kyla utan att offra fingerfärdighet. Ansell Edmont™ Versatouch™ 78-103 Värmeisolerande handskar är lätta handskar med ett sömlöst stickat, termiskt akrylfoder som ger komfort och värme i kallt eller kylt arbete.
VersaTouch värmeisolerande handskar är idealiska för att hålla händerna varma i kylda applikationer.
  • Obestruket liner för användning ensam eller som underhandske
  • Sömlös stickad, termisk akrylfoder ger komfort och värme
  • Akrylfoder ger skydd mot kyla utan att offra fingerfärdigheten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 388/511
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Blått
Exteriör finish Stickad
Kvalitet 10-kaliber
Latexfri Ja
Material Akryl
Produkttyp Värmetåliga handskar
Storlek 9
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Kylda/kyla utrymmen, frysta produkter
Handske manschettstil Sticka
Liner material Akryl
Förpackningstyp Väska
Kvantitet 12 par
Längd (metrisk) 215 till 250 mm