Läs mer
Ansell™ Versatouch™ 78-103 Värmeisolerande handskar
Produktkod. p-8013901 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
9
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 15785992
Brand: Ansell™ 78103090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger skydd mot kyla utan att offra fingerfärdighet. Ansell Edmont™ Versatouch™ 78-103 Värmeisolerande handskar är lätta handskar med ett sömlöst stickat, termiskt akrylfoder som ger komfort och värme i kallt eller kylt arbete.
VersaTouch värmeisolerande handskar är idealiska för att hålla händerna varma i kylda applikationer.
  • Obestruket liner för användning ensam eller som underhandske
  • Sömlös stickad, termisk akrylfoder ger komfort och värme
  • Akrylfoder ger skydd mot kyla utan att offra fingerfärdigheten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 388/511
Accelerator gratis No
Användningsområden Industrial
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Blått
Exteriör finish Stickad
Kvalitet 10 mätare
Latexfri Ja
Material Acrylic
Produkttyp Heat-resistant Gloves
Storlek 9
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Kylda/kyla utrymmen, frysta produkter
Handske manschettstil Sticka
Liner material Akryl
Förpackningstyp Säckad
Kvantitet 12 par
Längd (metrisk) 215 till 250 mm