Läs mer
KARTELL Latexslang
Produktkod. 10227061
Diameter (metrisk) Yttre:
7 mm
9 mm
12 mm
17 mm
Förpackningsstorlek:
10m
Produktkod. 10227061
Brand: KARTELL 0387200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Latexslangen finns i flera storlekar för att uppfylla alla behov av labbslangar.
  • Slangar med slät och transparent yta.
  • Densitet 0,92 g/ml.
  • Autoklaverbar.
  • SH. En 40± 5
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material Latex
Diameter (engelska) Yttre 0,47 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Total längd (engelska) 32.81 ft.
Total längd (metrisk) 10 m
Sterilitet Icke-steril
Färg Gult
Produkttyp Slang