Läs mer
KARTELL Latexslang
Produktkod. p-200004204
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
7 mm
9 mm
12 mm
17 mm
Förpackningsstorlek:
10m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
10013111 7 mm 10m
10736162 9 mm 10m
10227061 12 mm 10m
10398651 17 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10013111 Leverantör KARTELL Leverantörsnummer 0387000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Latexslangen finns i flera storlekar för att uppfylla alla behov av labbslangar.
  • Slangar med slät och transparent yta.
  • Densitet 0,92 g/ml.
  • Autoklaverbar.
  • SH. En 40± 5
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,16 tum.
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Material Latex
Diameter (engelska) Yttre 0,28 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 7 mm
Total längd (engelska) 32.81 ft.
Total längd (metrisk) 10 m
Sterilitet Icke-steril
Färg Gult
Produkttyp Slang