missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Latexin Antibody (009), Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-90379B
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Latexin Monoclonal specifically detects Latexin in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Specifikationer
| Latexin | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Has cross-reactivity in ELISA with: Human LXN | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 9 | |
| ELISA | |
| ECIMUM, Endogenous carboxypeptidase inhibitor, latexin, TCIProtein MUM, Tissue carboxypeptidase inhibitor | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Latexin (NP_058033.2; Glu 2-Glu 222). | |
| 0.1 mL | |
| Immunology, Innate Immunity | |
| 56925 | |
| Mouse | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering