Läs mer
MedChemExpress Lathyrol
Produktkod. 16431438
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16431438 5 mg
1 options
Produktkod. 16431438 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0561
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Lathyrol is a natural product, and is used for cancer treatment.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 334.45 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 34420-19-4
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.52%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.00 mM)