Läs mer
MedChemExpress Lathyrol
Produktkod. 16483876
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16483876 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 16483876 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0561
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Lathyrol is a natural product, and is used for cancer treatment.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 334.45 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 34420-19-4
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.52%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.00 mM)