Läs mer
Lonza™ Latitude™ HT Prefabricerade geler
Wells:
2 x 50-brunn
4 x 25-brunn
Volym per brunn:
10 till 12μ L
25 till 30μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Ge snabb, reproducerbar DNA-upplösning på 8 bp till> =10kb
- Tillverkad av molekylärbiologi av hög kvalitet SeaKem™ och NuSieve™ Märke Agarose
- Kvalitets- och prestandatestade
- Passar de flesta stora nedsänkta elektroforeskammare
- Kompatibel med 8- och 12-spets flerkanalspipetter och mikrotiterplattavstånd
- Precisionsgjuten enl ISO 9001 standarder
- Kommer i 100- och 200-brunnars format
- Förfärgad med μ0,5 g/ml etidiumbromid
- Tillståndet löper för att vara klart på 30 minuter
- Tillåt upp till 200 prover att köras på en enda prefabricerad gel
†Användning av det återanvändbara TruBand Ankare (säljs separat) krävs för att säkerställa optimal gelprestanda
Spécification
Spécification
| Buffert | TBE |
| Koncentration | 2% |
| Produkttyp | Precast Gel |
| Separationsintervall | 100 till≥ 2000 bp |
| Wells | 2 x 50-brunn |
| Dnase Free | Ja |
| Formulering | 2 % SeaKem™ LE Plus Agarose, 1X TBE, Förfärgad med 0,5 μg/ml Ethidium Bromid |
| För användning med (applikation) | DNA-elektrofores med hög genomströmning |
| Material | Agaros |
| Kvantitet | 5 geler |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu