Läs mer
Masterflex™ Gitterkoppling håller vinkel 90 grader för metallstavar aluminium Masterflex
Produktkod. 12916826 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Stång:
0,5 tum
Produktkod. Diameter (engelska) Stång
12916826 0,5 tum
1 options
Produktkod. 12916826 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0804132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3220.04 SEK
    3002.26 SEK / Paket med 12
    Save 217.78 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Anslut stavar och/eller klämmor till din ram eller bygg en anpassad labbram
  • Hållvinkel 90°
  • aluminium
  • Släta, rundade ytor lätta att rengöra
  • Vinklade justerskruvar möjliggör östersättning och förhindrar felinriktning
  • Designad för att konstruera labbramar i ett gallermönster
Specifikationer
Material Silikonbelagd aluminium
Längd (engelska) 1,25 tum.
Diameter (engelska) Stång 0,5 tum
Storlek Greppområde: 9 till 0,5 tum
Beskrivning Ram och stång
För användning med (applikation) Konstruera labbramar i ett gallermönster