Läs mer
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Kystfrys med vinklad plugg (CEE7/7)
Kapacitet (engelska):
19,6 cu. ft.
26,5 cu. ft.
7,2 cu. ft.
Temperaturområde:
-50 °C till -85 °C
0 °C till -40 °C
Beskrivning
- Laboratoriefrysskåp med pålitlig övervakning och högeffektiv isolering för långtidsförvaring och kvalitetssäkring.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ultralåg frys |
| Kapacitet (engelska) | 19,6 cu. ft. |
| Kapacitet (metrisk) | 556 L |
| Temperaturområde | -50 °C till -85 °C |
| Dörr stil | Isolerat lock, isolerande paneler |
| Antal dörrar | 1 (1 fack) |
| Skåpsmaterial | Rostfritt stål |
| Isolering | Polyuretanskum |
| Interiör | Rostfritt stål |
| Exteriör finish | Pulverlackerat stål |
| Visa mer |